N,N-Dimetylformamid, vattenfri
BKC-16
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
:
:73.09 g/mol
:13,03269
:153 °C (1013 hPa)
:–61 °C
:0,949 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:200-679-5
:2265
:3,III
:01-2119475605-32
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:68-12-2
:HCON(CH₃)₂
:MFCD00003284