Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
N,N-Dimetylformamid
N,N-Dimetylformamid ≥99.7% för HPLC
N,N-Dimetylformamid ≥99.7% för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetylformamid ≥99.7% för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
:
68-12-2
:
:
HCON(CH₃)₂
:
MFCD00003284
:
73.09 g/mol
:
14,3243
:
153 °C
:
–61 °C
:
0,944
:
57 °C (135 °F)
:
Omgivande
:
200-679-5
:
2265
:
3,III
:
01-2119475605-32
:
GHS08
:
GHS02
:
GHS07
msds_ALFA022915
Thermo Scientific Acroseal 25 Years