N,N-Dimetylformamid 99.8% for peptide synthesis
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:68-12-2
:
Formel:HCON(CH₃)₂
MDL-nummer:MFCD00003284
:73.09 g/mol
Merck Index:13,03269
Kokande Pt:153 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–61 °C
Densitet:0,945 g/cm³
Flash Pt:58 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-679-5
FN:2265
ADR:3,III
REACH:01-2119475605-32
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.03 % (K.F.)
- GC:≥99.8 %
- Color scale:≤10 APHA
- Free amine:≤0.001 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.001 %