ContactUsLinkComponent
Aluminium acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Toxisk
Aluminium acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Toxisk
Aluminium acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    3 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    190 - 193 °C
  • Molar Mass:
    324.31 g/mol
  • Bulk Density:
    500 kg/m3
  • Boiling Point:
    315 °C (1013 hPa)
  • pH:
    8 (3 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    500 °C
  • Hazard Class:
    6.1
  • Hazard Class Description:
    Toxic Materials
Specifikationstestresultat
Relaterad information