ContactUsLinkComponent
Diklorättiksyra
Diklorättiksyra
Catalog # EHERC12320000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Diklorättiksyra
Catalog # EHERC12320000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,03075
Boiling Pt:194 °C (1013 hPa)
Melting Pt:∼–4 °C
Density:1,563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:201-207-0
UN:1764
ADR:8,II
 :128.94 g/mol
 :GHS05
 :GHS09
CAS Number:79-43-6
Formula:C₂H₂Cl₂O₂
MDL Number:MFCD00004223