Diklorättiksyra
Catalog # EHERC12320000
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,03075
Boiling Pt:194 °C (1013 hPa)
Melting Pt:∼–4 °C
Density:1,563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:201-207-0
UN:1764
ADR:8,II
:128.94 g/mol
:GHS05
:GHS09
CAS Number:79-43-6
Formula:C₂H₂Cl₂O₂
MDL Number:MFCD00004223