Klorättiksyra
EHERC11348500
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,25 g
- Seq:3029
:
:94.5 g/mol
:13,02129
:188 °C (1013 hPa)
:56…57 °C
:1,4043 g/cm³ (20 °C)
:126 °C
:201-178-4
:1751
:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:GHS09
:Omgivande
:79-11-8
:ClCH₂COOH
:MFCD00002683