ContactUsLinkComponent
Bromättiksyra ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
Bromättiksyra ≥98.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
  • Solubility:
    93.8 g/l (25 °C)
  • Melting Point:
    46 - 49 °C
  • Molar Mass:
    138.94 g/mol
  • Boiling Point:
    208 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.158 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    112 °C
  • Density:
    1.93 g/cm3 (20 °C)