ContactUsLinkComponent
5-Bromovaleric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Irritant
5-Bromovaleric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Certificates
Irritant
5-Bromovaleric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Melting Point:
    38 - 41 °C
  • Molar Mass:
    181.02 g/mol
  • Boiling Point:
    142 - 145 °C (17 hPa)
  • Flash Point:
    112 °C
Specification Test Results
Related Information