D (+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
Katalog # 2031-1
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:244.31 g/mol
Merck Index:13,01231
Smält Pt:232…233 °C
Densitet:1,41 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:200-399-3
CAS-nummer:58-85-5
Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
MDL-nummer:MFCD00005541