D (+)-Biotin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # 90072.
Leverantör: Biotium
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- CAS-nummer:58-85-5
- Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- MDL-nummer:MFCD00005541
- Molecular Weight:244.31 g/mol
- Merck Index:13,01231
- Smält Pt:232…233 °C
- Densitet:1,41 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Kylskåp
- EINECS:200-399-3
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g