Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Biotin
D (+)-Biotin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # A0969.0001
Leverantör:   PanReac AppliChem
D (+)-Biotin
Katalog # A0969.0001
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  58-85-5
D (+)-Biotin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  58-85-5
Price
1 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS-nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL-nummer:MFCD00005541
  • Molecular Weight:244.31 g/mol
  • Merck Index:13,01231
  • Smält Pt:232…233 °C
  • Densitet:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Kylskåp
  • EINECS:200-399-3
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 g