L (+)-Histidine, TECHNICAL
Katalog # 24581.134
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:155.16 g/mol
Merck Index:13,04741
Smält Pt:272…273 °C
Densitet:1,44 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-745-3
CAS-nummer:71-00-1
Formel:C₆H₉N₃O₂
MDL-nummer:MFCD00064315