Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
L (+)-Histidine
L (+)-Histidine
L (+)-Histidine
MOLEM47484029
:
Molekula
:
L (+)-Histidine
MOLEM47484029
:
Molekula
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
100 g
Seq:
3401
:
:
155.16 g/mol
:
13,04741
:
272…273 °C
:
1,44 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
200-745-3
:
71-00-1
:
C₆H₉N₃O₂
:
MFCD00064315