D (-)-Mannitol ≥96%, pulver
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:69-65-8
:
Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00064287
:182.17 g/mol
Merck Index:13,05769
Kokande Pt:290…295 °C (4 hPa)
Smält Pt:163…172 °C
Densitet:1,49 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-711-8