L (+)-Kaliumnatriumtartrat tetrahydrat, TECHNICAL
Catalog # 27062.290
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:282.22 g/mol
Merck Index:13,07755
Smält Pt:70…80 °C
Densitet:∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:206-156-8
REACH:01-2119524666-34
CAS-nummer:6381-59-5
Formel:KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MDL-nummer:MFCD00150989