Organisk referensstandard, 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 10 µg/ml in isooctane
Katalog # EHERL20020700IO
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 mL
- CAS-nr:52663-79-3
- Beskrivning:2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 10 µg/ml in isooctane
- Formel:C₁₂HCl₉
- Benämning:2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207