ContactUsLinkComponent
Organisk referensstandard, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180) 10 µg/ml in isooctane
Organisk referensstandard, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180) 10 µg/ml in isooctane
Catalog # EHERL20018000IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organisk referensstandard, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180) 10 µg/ml in isooctane
Catalog # EHERL20018000IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 mL
  • CAS-nr:
    35065-29-3
  • Beskrivning:
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180) 10 µg/ml in isooctane
  • Formel:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Benämning:
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180)