L (+)-glutamin
EHERC14034450
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,1 g
- Seq:3020
:
:146.15 g/mol
:13,04484
:355 °C (1013 hPa)
:185…186 °C
:1,5326 g/cm³ (130 °C)
:Omgivande
:200-292-1
:56-85-9
:C₅H₁₀N₂O₃
:MFCD00008044