Järn(II)sulfat, heptahydrat
Katalog # ROTHP015.5
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Om denna produkt
:
:278.02 g/mol
Merck Index:13,04091
Smält Pt:64 °C
Densitet:1,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-753-5
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7782-63-0
Formel:FeSO₄·7H₂O
MDL-nummer:MFCD00149719