ContactUsLinkComponent
Koboltnitrat hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Hälsa
Miljö
Koboltnitrat hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 22912.237
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Hälsa
Miljö
Koboltnitrat hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 22912.237
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.02 %
  • Cu (Copper):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 100 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.6 %
  • Pb (Lead):
    Max. 100 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :291.03 g/mol
Merck Index:13,02469
Smält Pt:57 °C
Densitet:1,88 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-402-1
FN:1477
ADR:5.1,III
 :GHS08
 :GHS09
CAS-nummer:10026-22-9
Formel:Co(NO₃)₂·6H₂O
MDL-nummer:MFCD00149647