Koboltnitrat hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 22912.237
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98 %
- Cl (Chloride):Max. 50 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 0.02 %
- Cu (Copper):Max. 100 ppm
- Fe (Iron):Max. 100 ppm
- Ni (Nickel):Max. 0.6 %
- Pb (Lead):Max. 100 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:291.03 g/mol
Merck Index:13,02469
Smält Pt:57 °C
Densitet:1,88 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-402-1
FN:1477
ADR:5.1,III
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:10026-22-9
Formel:Co(NO₃)₂·6H₂O
MDL-nummer:MFCD00149647