ContactUsLinkComponent
Kadmium (II) klorid hemipentahydrate 79.5-81.0% ACS, Fluka™
Kadmium (II) klorid hemipentahydrate 79.5-81.0% ACS, Fluka™
Katalog # 239208-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Kadmium (II) klorid hemipentahydrate 79.5-81.0% ACS, Fluka™
Katalog # 239208-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Vapor Pressure:
    10 mmHg ( 656 °C)
  • Assay of CdCl₂:
    79.5 - 81.0 %
  • Water insoluble matter:
    Max. 0.005 %
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.005 %
  • Copper (Cu):
    Max. 5 ppm
  • Iron (Fe):
    Max. 5 ppm
  • Potassium (K):
    Max. 0.02 %
  • Sodium (Na):
    Max. 0.05 %
  • Lead (Pb):
    Max. 0.005 %
  • Zinc (Zn):
    Max. 0.05 %
  • Ammonium (NH₄):
    Max. 0.005 %
  • Nitrate, nitrite (as NO₃):
    Max. 0.003 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.005 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :228.35 g/mol
Merck Index:13,01617
Smält Pt:568 °C
Densitet:3,327 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-296-7
FN:2570
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS06
 :GHS09
CAS-nummer:7790-78-5
Formel:CdCl₂·2.5H₂O
MDL-nummer:MFCD00799071