Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:19004-19-4
:
Formel:Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MDL-nummer:MFCD02253001
:232.59 g/mol
Smält Pt:114 °C
Densitet:2,05 g/cm³ (20 °C)
EINECS:221-838-5
FN:1477
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
:GHS09
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 97 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000)