Koppar(II)klorid dihydrat
SWED12750-1
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
:
:170.48 g/mol
:13,02660
:100 °C
:2,54 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-210-2
:2802
:8,III
:GHS07
:GHS09
:10125-13-0
:CuCl₂·2H₂O
:MFCD00149674