Tenn(II)klorid dihydrat
Katalog # CAYM460107-1
Leverantör: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Om denna produkt
:
:225.65 g/mol
Merck Index:13,08861
Kokande Pt:623 °C (1013 hPa)
Smält Pt:246 °C
Densitet:2,71 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-868-0
FN:3260
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:10025-69-1
Formel:SnCl₂·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149863