ContactUsLinkComponent
Magnesiumsulfat heptahydrat
Magnesiumsulfat heptahydrat
Catalog # SWEDMA975406
Supplier:  SWED HANDLING
CAS Number:  
Magnesiumsulfat heptahydrat
Catalog # SWEDMA975406
Supplier:  SWED HANDLING
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifications
About this item
 :
 :246.48 g/mol
Merck Index:13,05715
Melting Pt:1124 °C
Density:2,66 g/cm³ (20 °C)
CAS Number:10034-99-8
Formula:MgSO₄·7H₂O
MDL Number:MFCD00149785