Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Magnesiumsulfat heptahydrat
Magnesiumsulfat heptahydrat
Magnesiumsulfat heptahydrat
MOLE22772499
:
Molekula
:
Magnesiumsulfat heptahydrat
MOLE22772499
:
Molekula
:
Förp.:
5 kg
Seq:
4114
:
:
246.48 g/mol
:
13,05715
:
1124 °C
:
2,66 g/cm³ (20 °C)
:
10034-99-8
:
MgSO₄·7H₂O
:
MFCD00149785