ContactUsLinkComponent
Magnesiumsulfat heptahydrat
  MOLE22772499
 :  Molekula
 :  
Magnesiumsulfat heptahydrat
  MOLE22772499
 :  Molekula
 :  
  • Förp.:
    5 kg
  • Seq:
    4114
 :
 :246.48 g/mol
 :13,05715
 :1124 °C
 :2,66 g/cm³ (20 °C)
 :10034-99-8
 :MgSO₄·7H₂O
 :MFCD00149785