ContactUsLinkComponent
Magnesiumsulfat heptahydrat USP, J.T.Baker®
Magnesiumsulfat heptahydrat USP, J.T.Baker®
Katalog # 2505-07
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Magnesiumsulfat heptahydrat USP, J.T.Baker®
Katalog # 2505-07
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    PE pail, screw top
  • Förp.:
    12 kg
  • Seq:
    4187
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Bulk Pharmaceutical Chemical:
    Passes Test
  • USP - Identification:
    Passes Test
  • USP - pH (1 in 20):
    5.0 - 9.2
  • USP - Loss on Ignition:
    40.0 - 52.0 %
  • USP - Chloride (Cl):
    ≤ 0.014 %
  • USP - Iron (Fe):
    ≤ 0.5 ppm
  • USP - Selenium (Se):
    ≤ 0.003 %
  • USP - Assay (MgSO₄) (anhydrous basis):
    99.0 - 100.5 %
  • USP - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.):
    Passes Test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :246.48 g/mol
Merck Index:13,05715
Smält Pt:1124 °C
Densitet:2,66 g/cm³ (20 °C)
 :Management of Change (MOC) category = R
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-298-2
CAS-nummer:10034-99-8
Formel:MgSO₄·7H₂O
MDL-nummer:MFCD00149785