Magnesiumsulfat heptahydrat USP, J.T.Baker®
Katalog # 2505-07
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:PE pail, screw top
- Förp.:12 kg
- Seq:4187
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Bulk Pharmaceutical Chemical:Passes Test
- USP - Identification:Passes Test
- USP - pH (1 in 20):5.0 - 9.2
- USP - Loss on Ignition:40.0 - 52.0 %
- USP - Chloride (Cl):≤ 0.014 %
- USP - Iron (Fe):≤ 0.5 ppm
- USP - Selenium (Se):≤ 0.003 %
- USP - Assay (MgSO₄) (anhydrous basis):99.0 - 100.5 %
- USP - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.):Passes Test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:246.48 g/mol
Merck Index:13,05715
Smält Pt:1124 °C
Densitet:2,66 g/cm³ (20 °C)
:Management of Change (MOC) category = R
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-298-2
CAS-nummer:10034-99-8
Formel:MgSO₄·7H₂O
MDL-nummer:MFCD00149785