Orders LinkContactUsLinkComponent
Talk
Talk
25 kg
Katalog # SWEDTA917403
Irriterande
Leverantör:   SWED HANDLING
Talk
Katalog # SWEDTA917403
Leverantör:  SWED HANDLING
CAS-nummer:  14807-96-6
CAS-nummer:  14807-96-6
Price
3 750,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Magnesium silicate monohydrate, Soapstone, Talcum venetum
  • CAS-nummer:14807-96-6
  • Formel:Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00792903
  • Molecular Weight:379.27 g/mol
  • Merck Index:13,09127
  • Smält Pt:>1200 °C
  • Densitet:2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:238-877-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    25 kg