Talk
Glass bottle for solids, 1 kg
Leverantör: SWED HANDLING
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Magnesium silicate monohydrate, Soapstone, Talcum venetum
- CAS-nummer:14807-96-6
- Formel:Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
- MDL-nummer:MFCD00792903
- Molecular Weight:379.27 g/mol
- Merck Index:13,09127
- Smält Pt:>1200 °C
- Densitet:2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:238-877-9
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg