Orders LinkContactUsLinkComponent
Talk, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle for solids, 500 g
Katalog # 28460.268
Leverantör:   VWR Chemicals
Talk, GPR RECTAPUR®
Katalog # 28460.268
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  14807-96-6
Talk, GPR RECTAPUR®
Talk, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  14807-96-6
Price
285,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Magnesium silicate monohydrate, Soapstone, Talcum venetum
  • CAS-nummer:14807-96-6
  • Formel:Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00792903
  • Molecular Weight:379.27 g/mol
  • Merck Index:13,09127
  • Smält Pt:> 1200 °C
  • Densitet:2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:238-877-9
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Loss on ignition:
    Max. 10 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
Specifikationer