Krom(III)kaliumsulfat dodekahydratet, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
1.01036.0250
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 g
- Seq:3545
- Solubility:250 g/l (25 °C)
- Melting Point:89 °C
- Molar Mass:499.41 g/mol
- Bulk Density:800 - 1000 kg/m3
- Density:1.83 g/cm3 (20 °C)
- pH:3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
:
:499.4 g/mol
:13,02250
:89 °C
:1,83 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:233-401-6
:GHS07
:7788-99-0
:CrK(SO₄)₂·12H₂O
:MFCD00149917