EDTA dinatriumsalt dihydrat ≥99%, Gen-Apex för molekylärbiologi
33600.267
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
- Assay:Min. 99 %
- Identification (IR):Passes test
- Identification B:Passes test Ph.Eur.
- Identification (Na):Passes test
- Colouration (0,2 mol/l; water):Max. 10 APHA
- Heavy metals (as Pb):Max. 5 ppm
- Transmittance (260 nm) (0.2 mol/l):Min. 50 %
- Transmittance (280 nm) (0.2 mol/l):Min. 90 %
- Transmittance (320 nm) (0.2 mol/l):Min. 95 %
:
:372.24 g/mol
:13,03543
:255 °C
:Omgivande
:205-358-3
:6381-92-6
:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
:MFCD00150037