EDTA dinatriumsalt dihydrat
Katalog # MOLEM76282427
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:372.24 g/mol
Merck Index:13,03543
Smält Pt:255 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-358-3
CAS-nummer:6381-92-6
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150037