EDTA dinatriumsalt dihydrat
Leverantör: G-Biosciences
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:6381-92-6
:
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150037
:372.24 g/mol
Merck Index:13,03543
Smält Pt:255 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-358-3