EDTA dinatriumsalt dihydrat, Molecular Biology Grade, Calbiochem®, Millipore®
Katalog # 324503-1
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:372.24 g/mol
Merck Index:13,03543
Smält Pt:255 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-358-3
CAS-nummer:6381-92-6
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150037