trinatriumcitratdihydrat, pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E331, SAFC®
Katalog # 1.06446.9029
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Om denna produkt
:
:294.1 g/mol
Merck Index:13,08675
Smält Pt:150 °C
Densitet:1,76 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-675-3
CAS-nummer:6132-04-3
Formel:Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150031