ContactUsLinkComponent
Kadmiumacetat dihydrat ≥98.0%, Purum p.a.
Hälsa
Irriterande
Kadmiumacetat dihydrat ≥98.0%, Purum p.a.
Katalog # 20901-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Hälsa
Irriterande
Kadmiumacetat dihydrat ≥98.0%, Purum p.a.
Katalog # 20901-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    98.0 - 102.0 %
  • Calcium (Ca):
    Max. 50 ppm
  • Copper (Cu):
    Max. 50 ppm
  • Iron (Fe):
    Max. 50 ppm
  • Sodium (Na):
    Max. 100 ppm
  • Lead (Pb):
    Max. 50 ppm
  • Zinc (Zn):
    Max. 50 ppm
  • Total S (as SO₄):
    Max. 50 ppm
  • Chloride (Cl):
    Max. 50 ppm
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 50 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :266.53 g/mol
Merck Index:13,01614
Kokande Pt: Dec.
Smält Pt:256 °C (anhy) (–H₂O of crystall.)
Densitet:2,01 g/cm³ (20 °C)
EINECS:208-853-2
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:5743-04-4
Formel:(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150020