ContactUsLinkComponent
Kadmiumacetat dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Kadmiumacetat dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 22189.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Kadmiumacetat dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 22189.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99.0 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 20 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 50 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 50 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 5 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 5 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 20 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 50 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 20 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :266.53 g/mol
Merck Index:13,01614
Kokande Pt:105…107 °C (4 Torr)
Smält Pt:256 °C
Densitet:2,341 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:208-853-2
FN:2570
ADR:6.1,III
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:5743-04-4
Formel:(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150020