ContactUsLinkComponent
Hydrazinsulfat ≥99.0% ACS
  40120.36
 :  
undefined
Hydrazinsulfat ≥99.0% ACS
  40120.36
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
 :10034-93-2
 :
 :NH₂NH₂·H₂SO₄
 :MFCD00044873
 :130.12 g/mol
 :14,4772
 :∼ 255 °C (dec.)
 :1,370
 :233-110-4
 :3288
 :6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS07
 :Omgivande