Fuchsin, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:632-99-5
:58969-01-0
Formel:C₂₀H₂₀ClN₃
MDL-nummer:MFCD00012569
:337.85 g/mol
Merck Index:12,05686
Smält Pt:235 °C
Densitet:1,22 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:211-189-6
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande