Malakitgrönoxilat, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:2437-29-8
:18015-76-4
Formel:C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MDL-nummer:MFCD00011766
:927.02 g/mol
Merck Index:13,05722
Smält Pt:∼159 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:219-441-7
FN:2811
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:GHS09