Malakitgrönoxilat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 1325.0100
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:passes test
- Certified for use in Histology and Bacteriology.:C.I. 42000
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:927.02 g/mol
Merck Index:13,05722
Smält Pt:∼159 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:219-441-7
FN:2811
ADR:6.1,III
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:2437-29-8
:18015-76-4
Formel:C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MDL-nummer:MFCD00011766