Jod 0.05 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Katalog # 1.09910.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glasampull
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.38 g/cm3 (20 °C)
- pH:6.7 (H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:253.81 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-442-4
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7553-56-2
Formel:I₂
MDL-nummer:MFCD00011355