Kaliumhydroxid 0.5 mol/l i vattenlösning, Titrisol®, Supelco®
Katalog # 1.09919.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Fibre case
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.58 g/cm3 (20 °C)
- pH:13.5 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:56.11 g/mol
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
FN:1814
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553