Kaliumjodat 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol® volumetrisk lösning, Supelco®
Katalog # 1.09917.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.03 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.4 (H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:214 g/mol
ADR:5.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-831-9
FN:3139
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7758-05-6
Formel:KlO₃
MDL-nummer:MFCD00011406