Saltsyra concentrate for dilution to 10L, 1 M HCl (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Katalog # 38283-1EA
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,11 g/cm³
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
:36.46 g/mol
FN:1789
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324