Titriplex® III concentrate 0.1 M, Titrisol®, Supelco®
Katalog # 1.09992.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.14 g/cm3 (20 °C)
- pH:7.4 - 7.6 (H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:336.21 g/mol
Densitet:1,14 g/cm3 (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-358-3
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:139-33-3
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-nummer:MFCD00070672