Titriplex® III concentrate 0.01 M, Titrisol®, Supelco®
Catalog # 1.08446.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Amount-of-substance concentration:0.01000 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:336.21 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-358-3
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:139-33-3
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-nummer:MFCD00070672