L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat 98.5-101.0% för biokemi
Katalog # 23257.183
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (on anhydrous substance):98.5 - 101.0 %
- Identification:Passes test
- Spec.opt.rot.(80 g/l;HCl 250 g/l; dried):5.5 - 7.0 °
- Heavy metals (as Pb):≤ 10 ppm
- Loss on drying (Vacuum<0.7 kPa, 24 h):8.0 - 12.0 %
- SO₄ (Sulphate):≤ 300 ppm
- Ninhydrin-positive substances (LC)::Max. 0.02 %
- Ammonium (570 nm):≤ 0.02 %
- Any impurity:≤ 0.2 %
- Impurity A (570 nm):≤ 0.5 %
- Total impurities:≤ 1.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:175.64 g/mol
Merck Index:13,02810
Smält Pt:168…170 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-157-7
CAS-nummer:7048-04-6
Formel:HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MDL-nummer:MFCD00065606