L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat, TECHNICAL
23255.186
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
- Identification:Passes test
:
:175.64 g/mol
:13,02810
:168…170 °C
:Omgivande
:200-157-7
:7048-04-6
:HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
:MFCD00065606